Über diesen Artikel
grade
SAJ first grade
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.0 °F
flash_point_c
-37.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-07-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?