Fortfahren mit
ELONGN-RO
Roche
Expand Long Range dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Long Range PCR
Synonym(e):
Long Range-PCR, Long Template-PCR, Nukleotid Gemische und Sets, PCR-Enzyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001), sufficient for ≤200 reactions (04829042001), sufficient for >50 reactions (04829034001)
feature
Long Range PCR, dNTPs included, hotstart: no
packaging
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U]), pkg of 175 U (04829034001), pkg of 700 U (04829042001)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
68 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Das optimierte Expand Long Range dNTPack ist die zweite Generation des Expand Long Template PCR-Systems und auf eine konstante Amplifikation von PCR-Produkten von 5 kb bis zu 25 kb aus genomischer DNA (bzw. von bis zu 40 kb aus λ DNA-Templates) ausgerichtet. Der enthaltene Puffer kann für alle PCR-Produktgrößen verwendet werden. Für eine ggf. erforderliche Optimierung sind zudem ein Puffer ohne MgCl2 und separate Flaschen mit MgCl2 und DMSO im Lieferumfang enthalten. Das Expand Long Range dNTPack enthält ein spezielles Enzymgemisch, das aus thermostabiler Taq-DNA-Polymerase und einer thermostabilen DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität besteht. Dieses leistungsstarke Polymerasegemisch erzeugt eine hohe Ausbeute an PCR-Produkt. Durch die inhärente 3′–′5 Exonuklease-Aktivität der Korrekturlese-Polymerase kopiert das Expand Long Range dNTPack die DNA dreimal genauer als die Taq-DNA-Polymerase.
Application
Das Expand Long Range dNTPack ist optimiert für eine effiziente Amplifikation von langen genomischen DNA-Fragmenten von 5 kb bis 25 kb und zeichnet sich zudem durch eine dreimal höhere Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase aus. Das Expand Long Range dNTPack eignet sich ideal für:
  • Genomkartierungen und -sequenzierungen
  • Contig-Konstruktionen
  • Charakterisierungen geklonter Sequenzen in Lambda-Phagen oder Kosmiden
  • Klonierungen und Analysen von eukaryotischen Genen
  • Schnelle Ermittlung und Klonierung kompletter Gene aus genomischer DNA- oder einer cDNA-Sequenz als Ausgangsmaterial
  • Zweistufige RT-PCR
Das speziell entwickelte Pufferset, die hochreine PCR-Nukleotidmischung und die optimierte Mischung thermostabiler DNA-Polymerasen eignen sich für folgende Anwendungen:
  • PCR
  • Amplifikation großer Fragmente
  • RT-PCR
Das Expand 20kb PLUS PCR-System, dNTPack wird für Amplikongrößen zwischen 20 und 35 kb empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Hitzeinaktivierung: > 92 °C
Features and Benefits
Das Expand Long Range PCR-System eignet sich besonders für die Genomkartierung und -sequenzierung, Contig-Konstruktionen, die Charakterisierung geklonter Sequenzen in Lambda-Phagen oder Kosmiden sowie für die Klonierung und Analyse eukaryotischer Gene.
Mit den enthaltenen Reaktionspuffern können DNA-Fragmente zwischen 5 und 20 kb aus humangenomischer DNA und Fragmente von 40 kb aus λDNA amplifiziert werden.
Verwenden Sie 3,75 U für eine 50-μl-Standard-PCR.
Jeder dNTPack enthält 10 mM additivfreie Natriumsalz-Nukleotide als gebrauchsfertige Mischung.
  • Amplifikation von langen Templates
von bis zu 25 kb mit hoher Spezifität, Ausbeute und höherer Genauigkeit.
  • Zeit- und Ressourcenersparnis.
Ein Puffer, der sich mit der DMSO- und MgCl2-Lösung weiter verfeinern lässt.
  • Für alle Anwendungen mit langen Templates geeignet.
Hohe Ausbeute der gewünschten Fragmente.
  • Kosteneffizient.
Einsatz der praktischen Fertiglösung von dNTPs in PCR-Qualität.
Packaging
1 Kit mit 6 Komponenten
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Standardenzymkonzentration: 3,5 U pro 50 μl Reaktion
Analysis Note
Jede Charge wird mit humangenomischer DNA und spezifischen Primern für ein 9 kb-, 12 kb- und 15 kb-Fragment einem PCR-Funktionstest unterzogen. Das Enzymgemisch wird gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf die Abwesenheit kontaminierender Aktivitäten, darunter Endo- und Exonukleasen und Nicking-Aktivität, getestet.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Expand is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Expand Long Range Enzyme Mix
  • Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
  • Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO 100%
  • PCR Nucleotide Mix
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)