Merck
11976826001
Roche
MIA-ELISA
sufficient for ≤96 tests, Roche, kit of 1 (9 components), suitable for ELISA
Synonym(e):
ELISA
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
Verwendung
sufficient for ≤96 tests
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 (9 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein-Schritt-Immunreaktion—photometrischer Enzym-Immunoassay für die quantitative In-vitro-Bestimmung des humanen MIA-Proteins mit Streptavidin-beschichteten Mikrotiterplatten.
Standardlösungen: Sechs Standardlösungen mit chargenspezifischen Daten, von 0 bis 50 ng/ml MIA-Protein, sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifität
Der MIA-ELISA dient zum Nachweis von nativem und rekombinantem humanen MIA(Melanoma Inhibitory Activity)-Protein. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit anderen Serumkomponenten gefunden.
Immunogen
Die detaillierte Epitopstruktur ist nicht bekannt. Die von den Antikörpern erkannte Epitope sind Konformationsepitope, keine linearen Strukturen. Aus diesem Grund sind die Antikörper nicht für Western-Blots geeignet (Epitope werden durch Denaturierung zerstört). Die beiden Antikörper erkennen unterschiedliche Epitope (ohne Überlappung).
Die Antikörper erkennen nicht-überlappende Konformationsepitope (es wird keine lineare Sequenz erkannt, sondern Teile einer 3D-Konformation). Exakte Epitope wurden noch nicht bestimmt.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Der MIA-ELISA eignet sich ideal für Forschungsstudien zum Nachweis des MIA-Proteins in Serum und Plasma.
Der MIA-ELISA wurde speziell für die quantitative In-vitro-Bestimmung des MIA-Proteins in Serum und Plasma mit Streptavidin-beschichteten Mikrotiterplatten entwickelt und findet breite Anwendung.
Verpackung
1 Kit mit 9 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Neben den gebrauchsfertigen Lösungen, die mit diesem Kit geliefert werden, müssen Sie die folgenden Arbeitslösungen herstellen:
  1. Anti-MIA-Biotin: Rekonstituieren Sie das Lyophilisat in 0,7 ml bidestilliertem Wasser für 10 Minuten bei 15 bis 25 °C und mischen Sie gründlich. Nicht vortexen.
    Resultat: Eine klare, farblose Lösung.
  2. Anti-MIA-Peroxidase: Rekonstituieren Sie das Lyophilisat in 0,7 ml bidestilliertem Wasser für 10 Minuten bei 15 bis 25 °C und mischen Sie gründlich. Nicht vortexen.
    Resultat: Eine klare, leicht gelbliche Lösung.
  3. MIA-Standard: Rekonstituieren Sie das Lyophilisat in 0,5 ml bidestilliertem Wasser für 10 Minuten bei
    15 bis 25 °C und mischen Sie gründlich.Nicht vortexen.
    Resultat: Eine klare, farblose Lösung. Die Konzentration ist auf dem Etikett angegeben.
  4. MIA-Kontrollserum: Rekonstituieren Sie das Lyophilisat in 0,3 ml bidestilliertem Wasser für 10 Minuten bei 15 bis 25 °C und mischen Sie gründlich. Nicht vortexen.
    Resultat: Eine leicht opaleszierende und gelbliche Lösung. Die Konzentration ist auf dem Etikett angegeben.
  5. Waschpuffer: Lösen Sie eine Tablette in 2 Liter bidestilliertem Wasser auf.
    Resultat: Eine klare, farblose Lösung.
  6. Immunreagenz: Für 8 Wells (1,8 ml): Geben Sie 50 μl rekonstituierte Anti-MIA-Peroxidase (Lösung 2) zu 1,7 ml Inkubationspuffer und mischen Sie gründlich. Geben Sie danach 50 μl Anti-MIA-Biotin
    (Lösung 2) dazu und mischen Sie gründlich. Nicht vortexen.
    Resultat: Eine klare, farblose Lösung.
Alle Lyophilisate sollten nach der Rekonstituierung klare Lösungen sein. Jegliche Partikel in der rekonstituierten Lösung sollten als Anzeichen von Verfall betrachtet werden. Präzipitate und Trübung in den Reagenzlösungen sind ebenfalls als Anzeichen von Verfall zu betrachten.
Roche empfiehlt, nur bidestilliertes Wasser zur Rekonstituierung von Lyophilisaten zu verwenden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösungen): Anti-MIA-Biotin (Fläschchen 1):
6 Monate bei -15 bis -25 °C oder ≤ -60 °C in schockgefrorenen Aliquoten
Anti-MIA-Peroxidase (Fläschchen 2):
6 Monate bei -15 bis -25 °C oder ≤ -60 °C in schockgefrorenen Aliquoten
MIA-Standard (Fläschchen 3):
1 Tag bei 2 bis 8 °C oder 6 Monate bei -15 bis -25 °C oder ≤ -60 °C in schockgefrorenen Aliquoten
MIA-Kontrollserum (Fläschchen 4):
1 Tag bei 2 bis 8 °C oder 6 Monate bei -15 bis -25 °C oder ≤ -60 °C in schockgefrorenen Aliquoten
Waschpuffer (Fläschchen 6): 1 Monat bei 2 bis 8 °C
Immunreagenz: 8 Stunden bei 2 bis 8 °C
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Anti-MIA-biotin antibody, monoclonal from mouse, lyophilized (clone 2.F7.3B1)
  • Anti-MIA-peroxidase antibody, monoclonal from mouse, lyophilized (clone 1.A12.9A1)
  • MIA Standard, lyophilized
  • MIA Control Serum, MIA in human serum, lyophilized approximately 25 ng/ml
  • Incubation Buffer ready-to-use
  • Washing Buffer
  • ABTS Substrate Solution ready-to-use
  • Streptavidin-coated Microplate modules
  • Self-adhesive Plate Cover Foils
Alle anzeigen (9)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Miyako Kurihara-Shimomura et al.
International journal of oncology, 56(5), 1093-1100 (2020-04-23)
Mast cells (MCs) are present in the tumor stroma, and MCs that express the mast cell‑specific proteases tryptase and chymase (MCTC) exhibit several tumor‑related functions. It was previously reported that melanoma inhibitory activity (MIA) gene family members, including MIA, MIA2
Harriet M Kluger et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(8), 2417-2425 (2011-04-14)
With the rising incidence of melanoma, more patients are undergoing surveillance for disease recurrence. Our purpose was to study levels of proteins that might be secreted in the blood of patients with metastatic melanoma that can be used for monitoring