Wichtige Dokumente
11585541001
Roche
PCR Core KitPLUS
sufficient for ≤50 reactions, optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
Synonym(e):
PCR
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Verwendung
sufficient for ≤50 reactions
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Optimaler pH-Wert
~9.0 (20 °C)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reliable reproducible results:
- Flexible:
- Optimize Mg2+:
- Eliminate false-positive results:
Verpackung
Qualität
Spezifikationen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Uracil-DNA Glycosylase, heat-labile 1 U/μl
- Taq DNA Polymerase 5 U/μl
- dNTP Stock Solution (10 mM of each dNTP)
- PCR Buffer with MgCl2 10x concentrated
- PCR Buffer without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.