Fortfahren mit
10982962001
Roche
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase-Standard (NAG-Standard)
from beef kidney
Synonym(e):
NAG-Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
~20 mU/mL
Biological source:
bovine kidney
biological source
bovine kidney
form
lyophilized
specific activity
~20 mU/mL
packaging
pkg of 5 × 3 mL (5 x 400 μg)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow
solubility
water: soluble
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
20-25°C
General description
Standard zur Bestimmung der NAG-Aktivität in Urinproben für Forschungszwecke mithilfe der Testkombination N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase.
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase ist ein lysosomales Enzym mit hohem Molekulargewicht, das in zwei Isoformen vorliegt, Isoenzym-A und Isoenzym-B. Es kommt in der menschlichen Niere vor. Es hat ein hohes Molekulargewicht. Es ist hochaktiv in den Zellen der proximalen Nierentubuli. Laut Literatur spiegelt überexprimiertes NAG im Urin eine Dysfunktion des proximalen Tubulus der Niere wider.
Application
Der NAG-Standard wird zur Bestimmung der NAG-Aktivität im Urin mithilfe von N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase in der Life-Science-Forschung eingesetzt. Es kann in automatischen Analysegeräten eingesetzt werden.
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Stabilität der Standardlösung
Die Lösung ist mindestens 1 Monat stabil, wenn sie vor Sonnenlicht geschützt bei 2 bis 8 °C aufbewahrt wird.
Herstellung der Standardlösung
Den Inhalt einer Flasche mit 3 ml bidestilliertem Wasser auflösen, die Flasche schließen und 5 Minuten warten. Den Inhalt durch sanftes Schwenken vollständig auflösen. Schaumbildung vermeiden.
Vor Licht schützen.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Volumenaktivität: Die Aktivität der NAG-Kontrolle beträgt ca. 20 mU N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase aus Rindernieren pro ml. Die exakten Werte sind bei den Daten auf dem Etikett aufgeführt.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)