for use with Milli-Q® EQ 7000 for use with Milli-Q® IQ 7000
Allgemeine Beschreibung
Dieser elektronische Sensor übermittelt Informationen an die Milli-Q® IQ 7000 und Milli-Q® EQ 7000 Wasseraufbereitungssysteme. Er stoppt die Wasserzufuhr aus einem leeren Tank und lässt Sie den Wasserfüllstand in dem Tank überprüfen, bevor Wasser bezogen wird, was ein Eintreten von Luft in das System verhindert.
Anwendung
Überträgt Informationen zum Füllstand des Reinwassers zum Speisen in dem Polyethylen(PE)-Tank an Milli-Q® IQ 7000 und Milli-Q® EQ 7000 Reinstwasseraufbereitungssysteme.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany