Fortfahren mit
ZFC0NDCA1
Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
measures the conductivity of water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000
General description
Die Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette ist ein Installationszubehör, das einen Alarm auslöst, wenn die Speisewasserqualität außerhalb der Spezifikationen liegt. Dies verhindert die vorzeitige Erschöpfung der IPAK Meta® und IPAK Quanta® Kartuschen.
Application
Die Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette wird zum Überwachen der ionischen Qualität von Speisewasser für Milli-Q® IQ 7000 Systeme verwendet.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZWATSENA1ZSTWIN0A1ZLXL000PR
description
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
description
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
description
Transmits tank pure water feeding level information to Milli-Q® IQ 7000 and EQ 7000 systems
description
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® SQ 2Series, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
feature
measures the conductivity of water
feature
-
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)