Merck
Y04C-02-5PK
Millipore
CellASIC ONIX Platte für haploide Hefezellen (4 Kammern, 3,5–5 µm)
The Y04 plates for Haploid Yeast Cells utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to yeast cells to restrict their growth in a single focal plane & maintaining x,y position over time.
Synonym(e):
Haploid Yeast Cell Plate, Haploid Yeast Plate, ONIX Yeast Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
B × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Kompatibilität
for use with cells sized 3.5–5.0 μm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Y04-Platten für haploide Hefezellen verwenden eine mikrofabrizierte Silikondecke mit einer ähnlichen Höhe wie die Hefezellen, um ihr Wachstum in einer einzigen Fokusebene zu begrenzen, wobei die x,y-Position über die Zeit beibehalten wird.
Anwendung
CellASIC® ONIX Platte für haploide Hefezellen (4 Kammern, 3,5–5 Mikron) wurde für die Lebendzellmikroskopie und -untersuchung von Schizosaccharomyces-pombe-Zellen verwendet. Sie wurde auch bei der Lebendzellbildgebung von Saccharomyces-cerevisiae-Stämmen eingesetzt. CellASIC ONIX Platte für haploide Hefezellen (4 Kammern, 3,5–5 Mikron) ist auch für folgende Anwendungen geeignet:
  • Zeitraffer-Analyse von Hefezellen
  • Kontinuierliche Langzeit-Perfusionsexperimente
  • Experimente mit Lösungsaustausch (Induktion, Inhibition, Arzneimitteldosierung etc.)
  • Vergleich von bis zu 4 verschiedenen Zelltypen oder Expositionsbedingungen (Medienkomponenten) parallel
  • Zellteilungsbeobachtung (Verfolgung von Mutter-/Tochterzellen über Generationen hinweg)
  • Kontrolle der Temperatur und Gasatmosphäre (Temperaturverschiebung, anoxische Bedingungen etc.)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kompatibel mit dem mikrofluidischen System CellASIC® ONIX2 und mit ONIX2 Verteilern
  • Ermöglicht die perfusionsbasierte Langzeituntersuchung lebender Zellen mit Austausch der Lösung
  • Die Platte bietet eine kontrollierte und dynamischeMikroumgebung für die Zellen
Rechtliche Hinweise
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A microfluidic system for dynamic yeast cell imaging.
Philip Lee, Noah Helman, Wendell Lim, Paul Hung
Biotechniques, 44 (1), 91-95 (2008)
Cytosolic pH is a second messenger for glucose and regulates the PKA pathway through V-ATPase.
Reinhard Dechant, Matteo Binda, Sung Sik Lee, Serge Pelet, Joris Winderickx and Matthias Peter
The Embo Journal, 29, 2515-2526 (2010)
Atg8 regulates vacuolar membrane dynamics in a lipidation-independent manner in Pichia pastoris.
Naoki Tamura, Masahide Oku, Yasuyoshi Sakai
Journal of Cell Science, 123, 4107-4116 (2010)
Dynamic analysis of cytosolic glucose and ATP levels in yeast using optical sensors.
Bermejo C, Haerizadeh F, Takanaga H, Chermak D, Frommer WB
The Biochemical Journal, 432(2), 399-406 (2010)
Chia-Wei Lee et al.
Nature cell biology, 22(2), 159-166 (2020-02-08)
Nuclear pore complexes (NPCs) are very large proteinaceous assemblies that consist of more than 500 individual proteins1,2. NPCs are essential for nucleocytoplasmic transport of different cellular components, and disruption of the integrity of NPCs has been linked to aging, cancer
Verwandter Inhalt
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.