Fortfahren mit
YY2029348
Kugelventil, 1/4 in. NPTF, Edelstahl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031603
UNSPSC Code:
40161525
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel (Series 300)
Quality Segment
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibility
for use with PS-1 Cartridge Housings
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
YY1412229XX42T19F3YY1412224
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with PS-1 Cartridge Housings
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings
material
stainless steel (Series 300)
material
stainless steel (Series 300)
material
polypropylene
material
stainless steel (Series 300)
Quality Level
100
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
100
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
3.8 cm (1.5 in.)
I.D.
-
I.D.
3.8 cm (1.5 in.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)