Wichtige Dokumente
XX2004703
Millipore
Dichtung, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
PTFE-Dichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE gasket
Qualitätsniveau
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Hydrosolfilterhalter ist für die Filtration brennbarer Flüssigkeiten ausgeführt. Im Gegensatz zu anderen Filterhaltern ist der Hydrosolfilterhalter mit einer Erdungseinheit ausgestattet, um bei statischer Entladung jegliche Funkenbildung und das damit verbundene Sicherheitsrisiko zu verhindern.
Anwendungen:
Vakuumfiltration von brennbaren Flüssigkeiten
XX2004720 Hydrosolfilterhalter, 47 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2004704 Trichter mit Sperrring, Edelstahl
XX2004708Stützsiebplatte, 47 mm, Edelstahl
XX2004702 Unterteil mit Sieb, Dichtung und Stützplatte
XX2004703 Dichtung, PTFE
XX2004718 Nr. 8 Stopfen, 9,5 mm (3/8“) Loch, Silikon
XX20047RK Ersatzteile-Kit für Hydrosolfilterhalter
Zubehör
XX1004705 Vakuumfilterkolben, 1 l
XX1004744 Vakuumfilterkolben, 4 l
XX7100004 Schlauch 4,76 cm (3/16“) I.D. x 140 cm, Silikon
XX6200006P Filterzange, stumpfes Ende, Edelstahl
XX2604735 Filtrationsleiste mit 3 Haltern, 47 mm, PVC
XX2504735 Filtrationsleiste mit 3 Haltern, 47 mm, Edelstahl
XX2504700 Filtrationsleiste mit 6 Haltern, 47 mm, Edelstahl
WP6211560 Hochdurchsatzpumpe, 115 V/60 Hz
WP6222050 Hochdurchsatzpumpe, 220 V/50 Hz
WP6210060 Hochdurchsatzpumpe, 100 V/50–60 Hz
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Der Millipore® Patch Testsatz ist ein tragbarer Testsatz für die Entnahme und Prüfung von Hydraulikflüssigkeiten, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Der Testsatz enthält Verbrauchsmaterialien für 100 Tests.