Wichtige Dokumente
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
Synonym(e):
Trichter, mit PTFE-Dichtfläche, 300 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materialien
PTFE-coated
borosilicate glass
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
300 mL
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
REMOVE FROM SCOPE