Easy to replace, pump was fixed with no issues after. I wish, there were flapper valves sold separately, without the need to buy expensive kit.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Dieses Produkt enthält Teile für die Katalognummern WP6111560, WP6122050, WP6110060
Dieses Produkt ist ein Kit, das sich aus folgenden Teilen zusammensetzt:
(1) Membran-Niederhalteplatten-Baugruppe, (1) Ventilplatten-Baugruppe, (1) Pumpenkopf, (1) Vakuummeter, (1) Druckmesser, (4) Kopfschrauben, (2) Griffschrauben
Dieses Produkt ist ein Kit, das sich aus folgenden Teilen zusammensetzt:
(1) Membran-Niederhalteplatten-Baugruppe, (1) Ventilplatten-Baugruppe, (1) Pumpenkopf, (1) Vakuummeter, (1) Druckmesser, (4) Kopfschrauben, (2) Griffschrauben
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?