Fortfahren mit
WMBSMT002
Wandmontagehalterung
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
Synonym(e):
Wandhalterung für Wasseraufbereitungssysteme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Saves lab bench space
packaging
pkg of 1 unit
L × W × H
352 mm × 291 mm × 154 mm
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Simplicity®, for use with Synergy® UV, for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Die Befestigung des Wasseraufbereitungssystems an der Wand ist mit unserer Wandhalterung nun möglich. Dieses leicht zu installierende Wasseraufbereitungszubehör für Milli-Q® Systeme spart garantiert wertvollen Arbeitsplatz im Labor ein.
Die Wandhalterung hält Milli-Q® Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity®, Synergy® und Elix® Reference Wasseraufbereitungssysteme.
Features and Benefits
Sparen Sie wertvollen Arbeitsplatz auf dem Labortisch
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYSTFIXA1WMBWASHA1WMBSMT001
description
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
description
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
description
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ and Milli-Q® IX systems
description
For installation of RiOs 3, RiOs-DI® 3 and Direct-Q® 3 systems
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Direct, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Integral
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015
compatibility
for use with RiOs, for use with RiOs-DI® Clinical, for use with Direct-Q®, for use with Direct-Q® UV, for use with RiOs-DI® UV
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
L × W × H
352 mm × 291 mm × 154 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
feature
Saves lab bench space
feature
-
feature
Save lab bench space
feature
Saves lab bench space
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wandmontagehalterung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)