Merck
UFC40GV0S
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtertyp: Mikrofiltration
Ultrafree®-MC (0,5 mL) und Ultrafree-CL (2 mL) Zentrifugen sind Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Geräte sind mit zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für schnelle Filtration und hoch reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5 mL-Röhrchen (-MC) und 15 mL-Röhrchen (–CL).
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hoch reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5 mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Partikeln und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
0,22 µm Porengröße, hydrophile PVDF, 2 mL Volumen, steril
Festwinkel-Rotor (15 mL) mit maximal 5.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lu Sun et al.
Cell reports, 30(1), 257-268 (2020-01-09)
In preparation for transcription, the chromatin remodeler SWR installs homotypic ZZ nucleosomes at promoters by replacing the two nucleosomal H2A with H2A.Z in a stepwise manner. Nucleosome-free regions (NFRs) help recruit SWR to promoters; this is thought to position SWR
Protokolle
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step