UFC30DV0S
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.65 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zum Entfernen von extrazellulären Vesikeln (EV) aus Seminalplasma
- bei der Aufreinigung von Einstrang-selektiver Uracil-DNA-Glycolase (SMUG1)
- zum Aufreinigen von EV für die Nano-Tracking-Analyse
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step