Wichtige Dokumente
SQPAKFINM1
Milli-Q
SQPAK Endfilter
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
SQPAK Endfilter sorgen für qualitativ hochwertiges, bakterien- und partikelfreies Reinstwasser (Typ 1) an der Entnahmestelle.
Die Aufbereitungstechnologie beinhaltet einen Mikrofiltrationsfilter, mit dem Bakterien und Partikel mit einer Größe von > 0,22 µm entfernt werden.
Zur Verwendung mit der Reinstwasser-Entnahmeeinheit der Milli-Q SQ 2Series Konfigurationen, darunter die Systeme Milli-Q® SQ 200/200P und SQ 240C/240CV.
Anwendung
Der SQPAK Endfilter ist für Laboranwendungen in der Chemie und Mikrobiologie geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leichtes Auswechseln durch einfaches Drehen
  • Austausch wird nach 6 Monaten empfohlen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Anwendungshinweise: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilqualität filtriertes Wasser. Wir verweisen auf das Kapitel zur Systemausrüstung im Benutzerhandbuch.
  • Hinweise zur Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.