Fortfahren mit
TANKSDS2UV
Kreislauf-UV-Lampen-Baugruppe 254 nm
Maintains consistent purity of stored water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
parameter
254 nm (wavelength)
compatibility
for use with SDS
General description
Dieses Wasseraufbereitungszubehör ist zur Verwendung mit SDS 500 Lagertanks konzipiert. Reinwasser in dem Reservoir wird durch den Kreislauf an mehrere Orte verteilt. Diese 254-nm-UV-Lampe begrenzt das Bakterienwachstum im Kreislauf und schützt dadurch die Qualität des Reinwassers.
Application
Dieses Zubehör verhindert die Bakterienproliferation und Biofilmbildung im Verteilerkreislauf.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZFRES00UVZLXLKITUV57L1SYN185UV1
description
Maintains consistent purity of stored water
description
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), protects purified water from bacterial growth in Milli-Q® storage tanks.
description
For Milli-Q® HX/HX SD systems.
description
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems.
compatibility
for use with SDS
compatibility
-
compatibility
for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with Simplicity® UV, for use with Direct-Q® UV
parameter
254 nm (wavelength)
parameter
-
parameter
254 nm (wavelength)
parameter
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)