Merck
TANKS50UV
Milli-Q
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM)
AC/DC input 230 V, Protects stored pure (Type 2/3) water from bacterial proliferation and biofilm buildup.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
254 nm (mercury free)
H × B × T
32 cm (12.6 in.) × 25 cm (9.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Das automatische Desinfektionsmodul (ASM) verhindert das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung in gespeichertem Reinwasser und an den Innenflächen des Lagertanks wirksam.
Die ASM-Einheit schützt das aufbereitete Wasser, das in 30/60/100-l-Lagertanks aus Polyethylen (PE) gespeichert wird.
Zur Verwendung mit Elix® Essential/Essential UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® AFS® D und AFS® Essential Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Für 30/60/100-l-Polyethylen-Lagertanks.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Im PE-Tank angebracht.
  • Eine 254-nm-UV-Lampe wird aufgrund ihrer germiziden Wirkung ausgewählt.
  • Vorprogrammierte Intervalle von 10 min/Tag automatische UV-Bestrahlung für optimierte Effizienz.
  • Zusätzliche programmierbare und manuelle UV-Bestrahlung für kritische Anwendungsanforderungen.
  • Bis zu 45 min/Tag UV-Bestrahlung für vollständige Flexibilität.
  • Programmieren von täglichen Zeiteinstellungen, UV-Zyklen und UV-Lampen-Ausrichtung werden auf dem Millitrack e-Solution Dashboard angezeigt.
  • UV-Lampen-Austauschalarm für eine einfache Wartung.
  • Kompaktes Design für eine Montage auf dem Lagertank.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Bakterien
  • Wirkungsmechanismus: UV
  • Anwendung: Biochemische und pharmazeutische Labore
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt stellt Wasser bereit, das einer bakteriziden UV-Lampe ausgesetzt wurde und ist ein Gerät, das die Anforderungen des US-Bundesgesetzes für Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIRFA) erfüllt. Lesen Sie bitte den Abschnitt „ASM-Installation“ im Benutzerhandbuch des automatischen Desinfektionsmoduls.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLITRACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.