Fortfahren mit
TANKASMUV
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM) für große Systeme
For use with Large Systems, Inhibits the biofilm build-up inside the SDS-200 and 350-liter storage tanks
Synonym(e):
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
120 V, 60 Hz
feature
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
packaging
pkg of 1 unit
L
32 cm (12.6 in.)
compatibility
for use with Elix®, for use with RiOs Large
shipped in
ambient
General description
Das automatische Desinfektionsmodul(ASM)-UV-Zubehör wurde entwickelt, um während der Lagerung Bakterienwachstum und Biofilmansammlungen innerhalb des Tanks zu minimieren. Das ASM-Gerät wird direkt in die obere Abdeckung der SDS-200- und 350-Liter-Vorratstanks installiert.
Das ASM wird direkt von den RiOs oder Elix® Wasseraufbereitungssystemen betrieben und gesteuert. Es ist kein Stromanschluss erforderlich.
Application
Die ASM-Einheit unterstützt wichtige Lagerungs- und Verteilungssysteme (SDS), die 200 bis 350 Liter Reinwasser lagern können.
Features and Benefits
  • Das Modul enthält eine UV-Niederdruck-Quecksilberdampflampe mit 254 nm, die aufgrund ihrer keimtötenden Wirkung ausgewählt wurde.
  • Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Installation in die obere Abdeckung der SDS-Vorratstanks.
  • Die vorprogrammierbaren Intervalle der automatischen UV-Beleuchtung von 10 min pro Tag sorgen für eine optimierte Leistungsfähigkeit.
  • Der Austauschalarm der UV-Lampe bietet optimale Leistung und einfache Wartung.
  • Die Notwendigkeit regelmäßiger chemischer Desinfektion entfällt.
  • Für die Installation und den Austausch der UV-Lampe wird ein zusätzlicher Abstand von 250 mm über dem SDS benötigt.
  • Länge des Kabels für die Verbindung zum RiOs oder Elix® System: 5 Meter
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Bakterien
  • Wirkungsmechanismus: UV
  • Anwendung: Biochemische und pharmazeutische Labore
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert Wasser, das mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt wurde. Lesen Sie bitte den Abschnitt „ASM-Installation“ im beiliegenden Benutzerhandbuch des automatischen Desinfektionsmoduls.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TANKASMESTANKASMINTANKS60UV
description
For use with Large Systems, Inhibits the biofilm build-up inside the SDS-200 and 350-liter storage tanks
description
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
description
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems
description
AC/DC input 120 V, Protects stored pure (Type 2/3) water from bacterial proliferation and biofilm buildup.
compatibility
for use with Elix®, for use with RiOs Large
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Essential UV, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Essential UV, for use with RiOs Essential
AC/DC input
120 V, 60 Hz
AC/DC input
28 V
AC/DC input
28 V
AC/DC input
120 V AC, 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
L
32 cm (12.6 in.)
L
-
L
-
L
-
feature
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)