Merck
SLGS02510
Millipore
Millex-GS-Filtereinheit (nicht steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
OEM-Filter, Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
Totvolumen
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Die Millex-GS-Filtereinheit (nicht steril) ist ein Medizinprodukt, das unsteril bereitgestellt wird. Wird nach der Sterilisation zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Sterilfiltration und/oder Klärung von Lösungen mit geringem Volumen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Millex-GS-Filtereinheit (nicht steril) ist zur Klärung kleiner Mengen wässriger Lösungen vorgesehen. Nach der Sterilisation kann sie als Sterilisationsfilter für wässrige Lösungen eingesetzt werden.
  • Nach dem Umpacken und Sterilisieren kann die Millex-GS-Filtereinheit (nicht steril) für direkte Anwendungen in der Patientenversorgung verwendet werden.
  • Nicht-sterile Filter können mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert werden.
  • Die Sterilisation mit anderen Methoden (z. B. Gammastrahlung, Elektronenstrahl, Dampf) wird nicht empfohlen.
  • Mit CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind nur zur Verwendung durch medizinisches und Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3