Merck
SLGNX13TL
Millipore
Millex®-Nylon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-GN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
48 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
purple
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Nicht sterile Millex®-Spritzenvorsatzfilter mit Nylonmembran:
- Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit einer hydrophilen Nylonmembran sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern, passend zu den jeweiligen Anwendungsanforderungen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, woraus eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor resultiert
- Gehäusematerialien aus Polypropylen ermöglichen einen geringen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität
Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen:
- SKU-Nummern, die auf NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die auf TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die auf NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
Anwendungen:
- Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie
- Filtration von Lösungsmitteln
- Klärung von wässrigen und organischen Lösungen
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.