Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41106514
Manufacturer/tradename:
Millipore
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
vial of 1 mg
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
In den letzten Jahren wurde eine erhöhte Nachfrage nach außergewöhnlich empfindlichen und spezifischen Fluoreszenzsonden für die Bildgebung von Lipidtröpfchen (LD) beobachtet, insbesondere im Zusammenhang mit der Krebsdiagnose.
Diese LD-1-Sonde ist chemisch optimiert für die Mikroumgebung mit niedriger Polarität und hoher Viskosität, die in Lipidtröpfchen zu finden ist.
Im Gegensatz zur Raman-Mikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) wurden fluoreszierende Kleinmolekül-Sonden als vielversprechende Werkzeuge für den Nachweis von LD entwickelt. Zu den Vorteilen fluoreszierender LD-Sonden gehören die Möglichkeit von Echtzeit- und In-vitro-Tests sowie ausgezeichnete Selektivität und Empfindlichkeit.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: ~ 650 nm
Emission (max.): 745 nm
Referenz
Wu X, Wang X, Li Y, Kong F, Xu K, Li L, Tang B. 2022. A near-infrared probe for specific imaging of lipid droplets in living cells. Anal Chem. 94(11):4881-4888.
Diese LD-1-Sonde ist chemisch optimiert für die Mikroumgebung mit niedriger Polarität und hoher Viskosität, die in Lipidtröpfchen zu finden ist.
Im Gegensatz zur Raman-Mikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) wurden fluoreszierende Kleinmolekül-Sonden als vielversprechende Werkzeuge für den Nachweis von LD entwickelt. Zu den Vorteilen fluoreszierender LD-Sonden gehören die Möglichkeit von Echtzeit- und In-vitro-Tests sowie ausgezeichnete Selektivität und Empfindlichkeit.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: ~ 650 nm
Emission (max.): 745 nm
Referenz
Wu X, Wang X, Li Y, Kong F, Xu K, Li L, Tang B. 2022. A near-infrared probe for specific imaging of lipid droplets in living cells. Anal Chem. 94(11):4881-4888.
Lipidtröpfchen sind Fettspeicherorganellen, die bei verschiedenen Zellfunktionen eine Schlüsselrolle spielen. Dazu gehören die Energiehomöostase, der Zellstoffwechsel und die angeborene Immunität (1). Im Zuge der fortschreitenden Forschung zur Zelllipidspeicherung hat sich gezeigt, dass Anomalien der Lipidtröpfchen als Marker für die dysregulierte Zellphysiologie dienen können. Diese Beobachtung wird mittlerweilse in der Krebsdiagnose eingesetzt. Fluoreszenzsonden sind aufgrund ihrer Selektivität, Empfindlichkeit und Funktionen für Echtzeit-Tests weiterhin vielversprechende Werkzeuge für die Bildgebung (1). Die bis dato entwickelten Lipidtröpfchen-Sonden werden unter Umständen durch suboptimale Selektivität sowie „Selbstabsorption“ beeinträchtigt. Die LD-1-Lipidtröpfchen-Sonde wurde mit einem Nahinfrarot(NIR)-Fluorophor entwickelt, um eine bessere Gewebedurchdringung zu ermöglichen und die Autofluoreszenz zu minimieren. Das Sonden-Fluorophor wurde so konzipiert, dass es durch intramolekulare Ladungsübertragung (ICT) und bewegungsinduzierte Emissionsänderungen (MICE) (1) aktiviert wird. Zu den Spektraleigenschaften des Fluorphors gehört eine erhebliche Stokes-Verschiebung, die dazu beiträgt, die Selbstabsorption der Sonde zu reduzieren. Die einzigartige Sondenstruktur ermöglicht eine erhöhte Emissionsleistung in einer Umgebung mit hoher Viskosität.
Application
Reinheit > 98 % bestätigt mittels HPLC. Identifizierung bestätigt durch HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Features and Benefits
Diese Nahinfrarot(NIR)-Fluoreszenzsonde bindet selektiv Lipidtröpfchen in Lebendzellen mithilfe eines schnellen, einfachen Protokolls für die Fluoreszenzmikroskopie oder den Nachweis mittels Durchflusszytometrie.
Physical form
Lyophilisiert. Tiefschwarz.
Preparation Note
BioTracker™-LD-1-Lipidtröpfchen-Sonde für Lebendzellen, nahinfrarot, bei -20 °C mit Trockenmittel und lichtgeschützt aufbewahren. Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Fluorescent detection of ribosomal RNA and cell nucleoli | description - | description - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method - | detection method - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?