Fortfahren mit
SCT064
BioTracker NTP Transportermolekül
Quick and efficient transport of labeled NTPs into cells for live cell imaging of DNA replication, synthesis, etc. Labeling of DNA with fluorescent NTPs is one of the essential methods in cell cycle analysis.
Synonym(e):
Live cell imaging probe, Cell cylce probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Assay:
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
form
solid
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Nukleosidtriphosphate (NTP) sind wichtige Metaboliten, die an zahlreichen Zellprozessen beteiligt sind. Aufgrund ihrer anionisch geladenen Art können sie jedoch nicht leicht Zellmembrane durchdringen. Zur Überwindung dieser Barriere werden oft neutrale und leicht transportierbare synthetische Analoge in zellbasierten Assays verwendet. Diese synthetischen Analoge sind jedoch nicht sehr effizient bei der Konvertierung zu aktiven Metaboliten. Infolgedessen muss der Transport der NTP in die Zellen optimiert werden.
Das BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> NTP-Transportermolekül weist einen Rezeptorsitus für die selektive Bindung an NTP und einen zelldurchdringenden Wirkstoff auf. Das Transportermolekül bindet an die NTP und transportiert diese rasch in die Zellen, ohne irgendwelche Schäden an der Zellmembran oder eine Minderung der Zellviabilität zu verursachen. Die transportierten NTP werden schnell von dem Komplex befreit und sind dann im Zellkern für die Integration in die DNA verfügbar. Markierte NTP können für die Bildgebung von lebenden Zellen, Zellproliferationsassays, Untersuchungen im Bereich synthetische Biologie, Synthese künstlicher DNA, Verfolgung der Zellteilung, Forschung an aktiven antiviralen und antitumoralen Nukleotiden und vieles mehr verwendet werden.
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und Reparatur
DNA-Schäden und Reparatur
Schneller und effizienter Transport von markierten NTP in die Zellen für die Bildgebung von lebenen Zellen der DNA-Replikation, Synthese usw. Die Markierung der DNA mit fluoreszenten NTP ist eine essenzielle Methode für die Zellzyklusanalyse.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
Das BioTracker NTP-Transportermolekül bei -20 °C mit einem Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 9 8% bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC und Elementaranalyse
Molmasse: 3470,14 g/mol
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT044SCT043SCT046
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.