Wichtige Dokumente
SCC603
Sigma-Aldrich
Humane 3dGRO®-Lungenorganoide (XDO.344)
Human
Synonym(e):
Lungen-PDO; Lungentumor-Organoid; Atemwegs-Organoid; Lungenorganoid
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Humane 3dGRO®-Lungenorganoide (XDO.344),
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
Hersteller/Markenname
Millipore
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Versandbedingung
liquid nitrogen
Lagertemp.
−196°C
Anwendung
  • Jedes Fläschchen enthält > 1500 Organoide.
  • Mycoplasma: Negativ
  • Genotypisiert durch STR-Analyse: Entspricht
  • Nachweislich humanen Ursprungs
  • Die Organoide werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & HIV-2-Viren getestet.
  • Lebensfähigkeit von Zellen: Entspricht
Bei von Patienten gewonnenen Lungenorganoiden (Lungen-PDOs) handelt es sich um in-vitro-kultivierte „Mini-Lungen“, welche die histologischen und funktionellen Aspekte von In-vivo-Lungengewebe genau nachbilden. Lungenorganoide enthalten nachweislich alle 6 wichtigen epithelialen Zelltypen der Lunge, darunter AEC2, AEC1, Basalzellen, Keulenzellen, Becherzellen und Zilien. Diese 3D-Organoidmodelle sind mittlerweile attraktive Alternativen zu herkömmlichen PDX- und Tierlungenmodellen zur Untersuchung von Lungenerkrankungen wie COPD, Mukoviszidose, SARS-CoV-2, Virusinfektionen, Asthma, und Lungenkrebs. Die humanen 3dGRO®-Lungenorganoide sind qualitativ hochwertige kryokonservierte Zelllinien, die aus Xenotransplantaten, Primärtumoren oder metastatischem Gewebe von Patienten aus verschiedenen Regionen der menschlichen Lunge (azinär, papillär, solide, squamös, muzinös) gewonnen werden. Diese Lungenorganoide sind hochgradig charakterisiert und exprimieren Lungenwegsmarker, einschließlich EPCAM, Zytokeratin (CK5, CK7), Acetyl-α-Tubulin, Surfactant-Proteinen (SFTPB/SFTPC), TTF1, P63 und MUC5AC.
Zelllinien-Eigenschaften
Geschlecht: Männlich
Alter: 46
Organ: Lunge (PDX – azinär/solide)
: Adenokarzinom (Treibermutationen: KRAS G12C)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kryokonservierte Adenokarzinom-Lungenorganoide, männlich (azinär/solide)
Lagerung und Haltbarkeit
Humane 3dGRO®-Lungenorganoide sollten in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Sonstige Hinweise
3dGRO® ist eine Marke der KGaA, Darmstadt, Deutschland.3dGRO®-Organoide wurden unter Verwendung der HUB-Organoid-Technologie gewonnen.Der Käufer dieses Produkts stimmt den Nutzungsbedingungen von HUB, die vom Käufer separat anerkannt und angenommen werden, vor der Übergabe dieses Produkts an den Käufer zu.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.