Fortfahren mit
SCC282
SF188 humane Glioblastomzelllinie
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
Synonym(e):
SF-188 cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
cell analysis
General description
Glioblastoma multiforme ist der häufigste und maligne Primärhirntumor mit einer hohen Rezidivrate und einer 5-Jahres-Überlebensrate von weniger als 5 % (1). Glioblastome machen etwa 10 % der Gehirntumore bei Kindern aus und pädiatrische Formen haben oft andere Eigenschaften als adulte Formen (2). Glioblastome sind die aggressivste Krebsform, was zeigt, wie wichtig relevante humane Zellmodelle aus Patienten für den wissenschaftlichen Fortschritt bezüglich der Eigenschaften und Behandlung dieser Erkrankung sind.
SF188 ist eine Glioblastomzelllinie, die aus dem Temporallappentumor eines Patienten gewonnen wurde (3). SF188-Zellen exprimieren weder Gliamarker GFAP noch Glutaminsynthetase, sind jedoch positiv für eine Laminin- und Fibronektinexpression in frühen Passagen, was auf proliferative oder transformierte Mesenchymalzellen des Glioblastoms hindeutet (3). SF188-Zellen weisen in Kultur eine Hypertriplodie und epitheliale Morphologie auf und sind in athymischen Mäusen nicht tumorigen (3). Die SF188-Zelllinie besitzt eine genetische Amplifikation des proliferativen Faktors c-myc (4).
<bold>Quelle:</bold>
Die SF188-Glioblastomzelllinie wurde aus dem linken Temporallappentumor eines 8 Jahre alten männlichen Patienten gewonnen (3).
Forschungskategorie:
Krebs
Biochem/physiol Actions
Human, Krebszellen
Packaging
&ge;1 x 106 Zellen/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC283SCC127MSCC163
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC28204061842104086