Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenapplication(s)
cell analysis
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
General description
Die humane Ovarialkarzinom-Zelllinie DOV13 ist eines der am gründlichsten erforschten und charakterisierten Zellmodelle für metastasierte Ovarialkarzinome, das in vielen Zellstudien mit Schwerpunkt auf die Zellmigration und -invasion eingesetzt wird. DOV13-Zellen reagieren auf den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) (2), exprimieren den Östrogenrezeptor (3) und das Matrilysin (MMP-7), einen Marker für metastasierte und invasive Epithelkarzinome (4), und sezernieren die proteolytische Faktormatrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) (5). DOV13-Zellen sind genetisch gut charakterisiert und weisen eine Deletion des Tumorsuppressors CDKN2A (6) auf. Die Eigenschaften der DOV13-Zelllinie machen sie zu einem sachdienlichen Modell für die meisten malignen Ovarialkarzinome.
Epithelkarzinome sind die häufigsten Ovarialkarzinome und machen 90 % der Fälle aus. Ein Ovarialkarzinom wird in der Regel im späten Stadium diagnostiziert, nachdem der Krebs über die Ovarien hinaus metastasiert hat, was zu reduzierten Behandlungsoptionen führt und zur schlechten Überlebensrate bei dieser Krebsart beiträgt (1). Robuste Zellmodelle sind seit jeher für das Verständnis der Mechanismen von Metastasen des Ovarialkarzinoms und die Entwicklung potenzieller therapeutischer Strategien von entscheidender Bedeutung.
Quelle:
Die Zelllinie des humanen Ovarialkarzinoms DOV13 wurde aus ovarialem Adenokarzinomgewebe isoliert (2).
Forschungskategorie:
Krebs
Epithelkarzinome sind die häufigsten Ovarialkarzinome und machen 90 % der Fälle aus. Ein Ovarialkarzinom wird in der Regel im späten Stadium diagnostiziert, nachdem der Krebs über die Ovarien hinaus metastasiert hat, was zu reduzierten Behandlungsoptionen führt und zur schlechten Überlebensrate bei dieser Krebsart beiträgt (1). Robuste Zellmodelle sind seit jeher für das Verständnis der Mechanismen von Metastasen des Ovarialkarzinoms und die Entwicklung potenzieller therapeutischer Strategien von entscheidender Bedeutung.
Quelle:
Die Zelllinie des humanen Ovarialkarzinoms DOV13 wurde aus ovarialem Adenokarzinomgewebe isoliert (2).
Forschungskategorie:
Krebs
Biochem/physiol Actions
Human, Krebszellen
Packaging
≥1 x 106 Zellen/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC186 | 04061841074984 |