Fortfahren mit
SCC203
IGROV-1 humane Eierstockkrebszelllinie
IGROV-1 human ovarian carcinoma cell line is a versatile model for ovarian carcinoma and investigation of drug resistance.
Synonym(e):
IGR-OV1, OV1/P
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
cell analysis
General description
Die IGROV-1-Zelllinie ist ein bewährtes Modell für resistentes Eierstockkarzinom. IGROV-1-Zellen fehlen Hormonrezeptoren und sie weisen eine geringe bis moderate Sensitivität gegenüber verschiedenen gängigen Chemotherapeutika auf, bleiben jedoch sensitiv gegenüber Cisplatin (1). IGROV-1-Zellen enthalten eine parazentrische Inversion von Chromosom 3 und eine Translokation zwischen Chromosomen 2 und 5 (1). Die IGROV-1-Zelllinie weist eine Hypermutation und ein allgemeines Mutationsprofil, das dem von Endometriumkarzinom ähnelt, auf (2). IGROV-1-Zellen erscheinen in Kultur als konfluente Monoschichten und sind in vivo stark tumorigen, wodurch sie in Nacktmäusen innerhalb von 15 Tagen feste Tumore bilden (1). IGROV-1-Zellen sind durch die Expression von Vitronectin und αvα3-Integrin, die wesentlich für das beobachtete Migrationsverhalten dieser Zellen zu EZM-Proteinen sind (3), charakterisiert und exprimieren das krebsassoziierte Ziel MDM2 (4).
Quelle:
IGROV-1-Zellen wurden aus einem festen Eierstockprimärtumor in Stadium III einer 47-jährigen weiblichen Patientin gewonnen (1).
Forschungskategorie:
Krebs
Biochem/physiol Actions
Human, Krebszellen
Packaging
≥1 x 106 Zellen/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC415SCC180SCC186
description
IGROV-1 human ovarian carcinoma cell line is a versatile model for ovarian carcinoma and investigation of drug resistance.
description
-
description
OECM-1 human oral squamous carcinoma cell line is suitable for studies of cancer cell signaling, epithelial-mesenchymal transition (EMT), metastasis, invasion, and cancer cell stemness.
description
The DOV13 human ovarian carcinoma cell line is a highly characterized model for metastatic ovarian cancer studies.
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cell analysis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you please confirm what the Biosafety Level is for this product?
    1 answer
    1. Biosafety practices and guidelines may vary by country and the recognized regulatory agency, therein.
      We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.