Merck
RW0304700
Millipore
MCE-Membranfilter; Porengröße 0,2 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Verstärkter Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
200 μm
Porengröße
0.2 μm pore size
75 % porosity
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: RW03
Filtertyp: Siebfilter
Verstärkte Vorfiltermembranen können verwendet werden, um aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen Verunreinigungen zu entfernen. Die Filter können viel Schmutz aufnehmen und weisen einen geringen Druckabfall auf; sie sind so ideal geeignet, um den Verunreinigungsgehalt vor der Anwendung von Sterilfiltern zu reduzieren. Anders als herkömmliche Vorfiltermaterialien, die Asbest oder Glasfaser enthalten, werden unsere verstärkten Präfiltermembranen aus Materialien gefertigt, die keine Partikel freisetzen. Diese Filter halten Verunreinigungen auf der Oberfläche der Zellulosemembran zurück.
Eigenschaften & Vorteile:
•Vorfilter mit großer Schmutzaufnahmekapazität für größeren Durchsatz
•Substrat setzt keine Partikel frei und gibt nicht nachgelagert Fasern ab
Anwendungen:
Vorfiltrierung vor der Anwendung von Sterilfiltern
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
Vorfiltration vor der Membranfiltration durch 0,22 μm
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3