PLCC06210
Ultrafiltrationsscheiben, 5 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 5 kDa NMWCO
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
63.5 mm
Filtrationsfläche
28.7 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
5 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Anwendung
- Konzentrierung von Acaudina molpadioidea-Hydrolysaten
- Fraktionierung von Proteinhydrolysat aus Tilapia-Nebenprodukten (TB)
- Entsalzung der Reaktionslösung für die Herstellung von aus Pflanzenphenolen gewonnenen polymeren Farbstoffen
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable