Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran, Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-6 L/min-m2 flow rate, 45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward), 80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4 - 30 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
L
35.3 cm (13.9 in.)
diam.
3.8 cm (1.5 in.)
filtration area
0.1 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
volume
28 mL , in feed channel, 60 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
300 kDa
pH range
2-13
fitting
inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange)
General description
Application
Features and Benefits
Gamma-sterilisiert und frei von Konservierungsmitteln – einsatzbereit in wenigen Minuten
Echtes Einwegprodukt, abgeschlossene Kapsel – schnell, sicher und flexibler Batch-Turnaround
Bewährte Ultracel®-Membran und C-Screen – hohe Wiederfindung, ausgezeichneter Massentransfer, Lösungsmittelresistenz
Bewährte Pellicon®-TFF-Leistung – echte lineare Skalierbarkeit innerhalb der Pellicon®-TFF-Familien
Packaging
Other Notes
Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung der Anforderungen für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung.
Konsolidierung der produktspezifischen Testung sowie von Qualitäts- und regulatorischen Informationen, um die Einhaltung der Anforderungen zu vereinfachen.
Praktischer Zugang jederzeit (24/7) zu den neuesten Produktinformationen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange | description Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange | description Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange | description Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange |
| pore size 300 kDa | pore size 30 kDa | pore size 100 kDa | pore size 300 kDa |
| filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.1 m2 | filtration area 0.5 m2 |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| technique(s) ultrafiltration: suitable | technique(s) ultrafiltration: suitable | technique(s) ultrafiltration: suitable | technique(s) ultrafiltration: suitable |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| fitting inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange) | fitting 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate) | fitting inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange) | fitting inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange), inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung