Merck
PBTK02510
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 30 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 30 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
4.1 cm2
Porengröße
30 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Anwendung
30 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon, 76 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1