Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
polypropylene cap (end cap)
Quality Segment
product line
Pellicon®
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable
H
2.3 cm (0.9 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa | description filtration area 0.57 m2, NMWCO 10 kDa | description filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa |
| product line Pellicon® | product line - | product line - | product line - |
| technique(s) protein purification: suitable, buffer exchange: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration) | technique(s) buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| H 2.3 cm (0.9 in.) | H 2.4 cm (0.93 in.) | H 2.4 cm (0.93 in.) | H 2.3 cm (0.90 in.) |
| L 20.6 cm (8.1 in.) | L 20.6 cm (8.1 in.) | L 20.6 cm (8.1 in.) | L 20.6 cm (8.1 in.) |
| material polypropylene cap (end cap) | material TPE seal, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), composite regenerated cellulose (CRC) | material composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, TPE seal, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated) | material polypropylene screen, polypropylene cap (for end), composite regenerated cellulose (CRC) , TPE seal |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung