Fortfahren mit
P3C010C01
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3 Kassette mit Ultracel 10-kDa-Membran, C-Screen, 0,11 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 18 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable
H
2.3 cm (0.90 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
10 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Pellicon® 3 Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen sowie kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassette mit Ultracel® Membran ist für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C010C01 Pellicon® 3 Ultrafiltrationsvorrichtung hat eine Porengröße von 10 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 0,11 m2, eine PLCGC-Membran und die Maße 0,8 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3C030D01P3C010C05P3C030C00
description
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
description
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 10 kDa
description
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 1.5 mL (in feed channel)
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
buffer exchange: suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
filtration area
0.11 m2
filtration area
0.11 m2
filtration area
0.57 m2
filtration area
88 cm2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end)
material
TPE seal, polypropylene cap (for end), polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC)
material
composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, TPE seal, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (for end)
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate
parameter
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
parameter
4-6 L/min-m2 recirculation rate, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung