Fortfahren mit
P0DC0VER1
POD-Schutz in Silikonkristall
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with E-POD®
shipped in
ambient
General description
Siliziumkristall schützt die Abgabepunkt-Basis vor wiederholter Aussetzung gegenüber reaktiven Substanzen, z. B. gegen Säuredämpfe, aggressive Chemikalien wie starke Säuren und Basen, aggressive Lösungsmittel oder Ätzmittel.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61135Z267562Z804622
description
-
description
suitable for microscopy
description
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
description
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
compatibility
for use with E-POD®
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)