Merck
OX0270
Supelco
Oxalic Acid, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Ethanedioic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
205-634-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.000312 hPa ( 25 °C)
Assay
99.5-102.5%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Übergangstemp.
flash point 157 °C (decomposition)
Löslichkeit
>100 g/L
Dichte
1.65 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay: 99.5-102.5%
Calcium (Ca): 0.001% max
Chloride (Cl): 0.002% max
Heavy Metals (by ICP-OES): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 2ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.01% max
Substances darkened by hot sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.005% max
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2