Fortfahren mit
NY2000010
Nylon-Membranfilter, Porengröße 20,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
14 % porosity, 20.0 μm pore size
Material:
Nylon membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter L × W
30 cm × 3 m
thickness
55 μm
pore size
14 % porosity, 20.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Filtercode: NY20
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen im Bereich von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften und Vorteile:
•Große Auswahl an verfügbaren Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Teilchenentfernung und Klärung; Lösungsmittelfiltration; Teilchenanalyse; Lacküberwachung; Automobil-Reinheitsanalyse
Application
  • Erfassen von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfilter
  • Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NY2002500NY2009000NY3004700
description
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
pore size
14 % porosity, 20.0 μm pore size
pore size
14 % porosity, 20.0 μm pore size
pore size
14 % porosity, 20.0 μm pore size
pore size
30.0 μm pore size, 17 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
material
white filter, Nylon membrane, plain filter
material
plain filter, Nylon membrane, white filter
material
white filter, plain filter, Nylon membrane
material
plain filter, white filter, Nylon membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)