Fortfahren mit
MSPNNVX00
MultiScreen® 96-Well-Platte
V-bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonym(e):
MultiScreen® 96-well plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122102
Material:
V-bottom natural polypropylene plate
Sterility:
non-sterile
€ 331,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom natural polypropylene plate
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 100 plates
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
plate size
96 wells
working volume
50-250 μL
compatibility
centrifuge & manifold
General description
Multiscreen® 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen erfüllen die Standardabmessungen der Industrie zur Verwendung in gängigen biochemischen Assay-Plattformen, einschließlich automatisiertem Handling von Flüssigkeiten, Mikrotiterplatten-Lesegeräte und anderen mit Mikrotiterplatten kompatible Vorrichtungen. Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich neben einigen biochemischen Assays für die Probenvorbereitung und -lagerung.
Physical form
Farbcode: Natürlich
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSPNNFX00MSSCNVX00MSSBNFX40
description
V-bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
description
flat bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
description
V-bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
description
flat bottom black polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
V-bottom natural polypropylene plate
material
flat bottom natural polypropylene plate
material
V-bottom clear polystyrene plate
material
flat bottom black polystyrene plate
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
-
working volume
-
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 40 plates
usage
Automated & Manual
usage
Automated & Manual
usage
Automated & Manual
usage
Automated & Manual
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MultiScreen® 96-Well-Platte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Because it is not apparent from the image; is this a 96-well plate and filter that goes over it, or just the filter? I have some 96-well plates that I use regularly, and if this is just the filter, I want to make sure they will fit the plates I use.
    1 answer
    1. This product is a 96-well solid bottom plate without a filter.