MSHABGT48
MicropreSure® Einheit
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), black filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonym(e):
MicropreSure® Filtrationseinheit, Zur Keimbelastungsprüfung und Wasseranalyse durch Filtration
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
Qualitätsniveau
Agentur
EP, USP, JP
Beschreibung
packed
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
MicropreSURE®
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MicropreSURE® System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geschlossenes Design für präzise Probennahme
- Schnelle und zuverlässige Inprozess-Probennahme und mikrobiologische Analytik
- Prüfung größerer Volumina
- Chargen- oder kontinuierliche Probennahme
- Weder Zusammenbau noch Sterilisation erforderlich
WGK
WGK 2
Protokolle
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing