Fortfahren mit
MSCPNPP00
96-Well-Sammelplatte
Clear, Non-Sterile, V-bottom, Polypropylene, 100 plates
Synonym(e):
96-Well-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polypropylene plate
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 100 plates
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polypropylene plate
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 100 plates
plate size
96 wells
working volume
50-335 μL
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Nein
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MACAC0RS5MSCPNPS00MSCPNUV40
description
Clear, Non-Sterile, V-bottom, Polypropylene, 100 plates
description
receiver plate, lid, teardrop shaped wells for pipette access, sterile, non-treated surface, automation compatible
description
Clear, Non-Sterile, Polystyrene (PS), 100 plates
description
Clear, Non-Sterile, HTS, for UV analysis, Cyclic Olefin Copolymer (COC), 40 plates
sterility
non-sterile
sterility
sterile, γ-irradiated
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
clear polypropylene plate
material
polystyrene plate (96 well)
material
clear polystyrene plate
material
clear polypropylene plate
packaging
pkg of 100 plates
packaging
-
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 40 plates
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
product line
MultiScreen®
product line
-
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 96-Well-Sammelplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you offer V bottom 96 well plates?
    1 answer
    1. Yes, there is a product available. You can find more details about it in the Multiscreen brochure on page 24. The catalog number for this product is MSCPNPP00. It is non-sterile and comes with 10 plates per bag, 10 bags per box. The working volume per well is 50-335 uL. The material is PolyPropylene and it has a temperature range of -196C to 121C. The maximum centrifugation is 4800 x g for a swinging bucket rotor.