Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
clear polypropylene plate
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 40 plates
technique(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
plate size
96 wells
working volume
25-340 μL
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
HTS-Filterplatten (Platten-Artikelnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Millipores neues fließoptimiertes MultiScreen HTS+ Filterplattendesign reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenartikelnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS Vakuumverteiler
– Der MultiScreenHTS Vakuumverteiler wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Clear, Non-Sterile, HTS, for UV analysis, Cyclic Olefin Copolymer (COC), 40 plates | description Clear, Non-Sterile, Polystyrene (PS), 100 plates | description Clear, Non-Sterile, Polypropylene, 50 plates, Deep Well | description Clear, Non-Sterile, Transport Receiver Plate, 100uL volume, 50 plates, Styrene |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material clear polypropylene plate | material clear polystyrene plate | material clear polypropylene plate | material polystyrene plate |
| packaging pkg of 40 plates | packaging pkg of 100 plates | packaging pkg of 50 plates | packaging - |
| plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| technique(s) parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable, cell culture | mammalian: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 96-Well-Sammelplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?