Fortfahren mit
MPKMNTKIT
Wandmontagehalterung
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
Synonym(e):
Millipak® Wandmontagehalterung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
Mit der Wandmontagehalterung kann Platz im Labor gespart werden, indem der Millipak® Filter einfach an der Wand installiert wird.
Application
Zubehör für Wasseraufbereitungssysteme zur Verwendung mit dem AFS® D Wasseraufbereitungssystem.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MBPKMNKITWMBSMT002SYSTFIXA1
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
W × H × D
-
W × H × D
-
W × H × D
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wandmontagehalterung
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)