Fortfahren mit
MBPKMNKIT
Wandmontagehalterung
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Synonym(e):
Biopak® Wandmontagehalterung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
feature
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak® C
parameter
5 °C temp. range (35 °C)
resistivity
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
impurities
<10 cfu/mL bacterial count
total organic carbon (TOC) residue
<500 ppb
pore size
0.22 μm pore size
fitting
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F), 8 mm outlet connection (Teflen)
compatibility
for use with AFS®
shipped in
dry ice
General description
Das Wandbefestigungs-Kit ist ein Wasseraufbereitungszubehör mit allen erforderlichen Komponenten für eine praktische Installation der BioPak® C Filtrationseinheit.
Mikrobiologischer Filter, entfernt ALP nicht (erwartungsgemäß, mit Ultrafiltration wird eine effiziente Entfernung von ALP erreicht)
Application
Zur Verwendung mit den AFS®, AFS® E und AFS® D Wasseraufbereitungssystemen.
Other Notes
  • Metallhalterung mit Klebestreifen
  • ¼“ GazF–8 mm Stielverbinder
  • 8 mm–6 mm T-Reduzierstück
  • 8 mm–6 mm Winkelstück (Menge: 2)
  • Installationsanweisung beigelegt
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WMBSMT001WMBSMT002M0PMNTKIT
description
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
description
For installation of RiOs™ 3, RiOs-DI® 3 and Direct-Q® 3 systems
description
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
description
Saves lab bench space
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with RiOs-DI® UV, for use with Direct-Q®, for use with RiOs-DI® Clinical, for use with RiOs™, for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Synergy® UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with AFS®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Opticap®
feature
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
feature
Saves lab bench space
feature
Saves lab bench space
feature
-
resistivity
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resistivity
-
resistivity
-
resistivity
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wandmontagehalterung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)