•The replacement part for a MPGL04GK2 is item number MPGL04001, which is the non-sterilized version of this filter.
• Apart from this, there does not seem to be a direct replacement.
• Note that MPGL04001 is autoclavable and can withstand up to 3 cycles of autoclaving for 90 minutes at 123°C.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millipak® 40 Gamma Gold Filter, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell
material
PVDF membrane
Quality Segment
description
Sterile 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense. For Milli-Q® Advantage A10/Academic/Biocel/Element/Synthesis/Plus/Gradient, Alpha-Q and Milli-DI® systems.
sterility
sterile
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward), 5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
male NPT inlet connection, outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Die Millipak® Membranfilter werden mit Durapore® PVDF-Membranen gefertigt, um hohe Fließ- und Durchsatzraten, geringe Anteile extrahierbarer Substanzen und eine weitreichende chemische Kompatibilität zu bieten.
- Gammabestrahlt zur zusätzlichen Eindämmung von Bakterien.
- Die Membran wird durch eine starre, mit Kanälen versehene Kunststoffscheibe gestützt, die hohe Wasserfließraten und Beständigkeit gegenüber Druckschwankungen ohne Gefahr eines Membranbruchs garantiert.
- Die Millipak® Membranfilter sind in einem besonderen Stacked-Disk-Format ausgelegt, das ein minimales Rückhaltevolumen und Partikelabscheidung ermöglicht.
- Stellt eine Verbindung mit dem Auslass der Wasserabgabestelle her, wie z. B. die PODs der Milli-Q® Wasseraufbereitungssysteme. Die Schutzglocke schützt die Vorrichtung während der Dosierung vor einer Verunreinigung durch Luftkeime.
- Die Schutzglocke schützt die Vorrichtung während der Dosierung vor einer Verunreinigung durch Luftkeime.
- Problemlose Wartung: Der Filter lässt sich einfach installieren und austauschen.
- Konfiguration: Gammabeständige Goldkapsel.
- Sterile Einheit.
- Jede Einheit wird hermetisch versiegelt und mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert.
Preparation Note
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Other Notes
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell | description Removes particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. Gamma-irradiated for additional bacterial control. | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPT Outlet: 1/4 in. NPT | description 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. |
| compatibility for use with Alpha-Q, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Gradient | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with AFS® | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® |
| packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® 40 Gamma Gold Filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is there an alternative to MPGL04GK2? We change filters every 3 months.