Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Das Produkt MMSMCSD48 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
red polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP, JP
description
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
sterility
aseptically filled
form
plate (Pre-poured agar)
shelf life
9 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pk of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX OASIS® system
storage temp.
2-25°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
General description
MILLIFLEX OASIS® sabouraud dextrose media plates are ready-to-use agar-based media for convenient, rapid and reliable testing. These unique pink colour coded plates offer the control of critical handling steps all along the workflow in conjugation with the MILLIFLEX OASIS® system. They are manufactured and QC tested according to pharmaceutical industry requirements. The plates can be stacked and locked to ensure safe transportation and avoid accidental opening. The empty funnel tray can also be used as an incubation rack.
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Application
MILLIFLEX OASIS® Sabouraud-Dextrose-Medienplatten sind zur Wiederfindung zahlreicher Hefen und Schimmelpilze in verschiedenen Wasserarten, insbesondere Reinstwasser in der Pharmaindustrie, Bier und Flaschenwasser konzipiert. Sie werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt.
Physical form
48 gebrauchsfertige, vorgegossene Agar-Platten
Analysis Note
Hefekolonien sind weiß und cremig. Schimmelpilze sind rau und/oder faserig. Wachstumsfähige Bakterien bilden klare bis weiße Kolonien.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MILLIFLEX OASIS® Sabouraud-Dextrose-Medienplatte
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?