Merck
MCYTMAG-70K-PX32
Millipore
MILLIPLEX® Maus-Zytokin/Chemokin magnetischer Bead-Panel – 32-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das Immunsystem ist ein organisiertes komplexes Netzwerk aus biologischen Strukturen und Prozessen, das vor Erkrankungen schützt. Beispielsweise vermitteln Zytokine und Chemokine die Wechselwirkungen zwischen Zellen direkt und regulieren die Zielimmunantwort der Zellen. Diese Antworten resultieren in Entzündungen, wenn das Immunsystem versucht, fremde Antigene auszulöschen und den Heilungsprozess zu starten. Folglich spielt der Entzündungsprozess eine schützende Schlüsselrolle bei der Immunität. Daneben ist die Zytokin- und Chemokinforschung wesentlich für das Verständnis des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktion auf die meisten Antigene sowie Krankheitszustände wie Autoimmunerkrankungen, allergische Reaktionen, Sepsis und Krebs.
Zum Identifizieren von spezifischen Zytokinen, die an beliebigen inflammatorischen oder Immunreaktionen beteiligt sind, müssen möglicherweise Zytokin-Panel gescreent werden, wofür häufig ein gewisses Maß an Automatisierung und/oder ein hoher Durchsatz erforderlich ist. Beads können den Prozess der Automatisierung und des Screenings mit hohem Durchsatz mit Funktionen wie Walk-away-Waschlösungen erleichtern. Selbst ohne Automatisierung bieten sich folgende Vorteile:
Flexiblere Platten- und Plattenwaschoptionen
  • Bessere Leistung bei trüben Serum-/Plasmaproben
  • Assay-Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen ohne Beads
  • Durch automatisiertes Waschen werden viele Probleme in Verbindung mit Waschvorgängen bei der Vakuumfiltration vermieden
Das MILLIPLEX® Mäusezytokin/-chemokin-Panel ermöglicht die Fokussierung auf das therapeutische Potenzial von Zytokinen und die Modulation der Zytokinexpression. Zusammen mit der Luminex® xMAP® Plattform im Bead-Format bietet sich der Vorteil von optimaler Geschwindigkeit und Sensitivität, wodurch der quantitative Multiplex-Nachweis von dutzenden Analyten gleichzeitig ermöglicht wird und dadurch die Produktivität drastisch gesteigert werden kann.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Kreuzreaktivität
Eine Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und einem der anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder nur geringfügig vorhanden.
Anwendung
  • Analyten: Eotaxin/CCL11, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Empfohlene Probenart: Plasma, Serum oder Zellkulturüberstand
  • Empfohlene Probenverdünnung: 1:2-verdünntes Plasma oder Serum
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht oder ein Tag. Für optimale Ergebnisse wird die Inkubation über Nacht empfohlen.
  • Forschungskategorie: Entzündung & Immunologie
Verpackung
96-Well-Platte
Praktische vorgemischte Beads.
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Sensitivität: Die Sensitivitäten für die einzelnen Zytokine sind dem Kitprotokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Montasir Elahi et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 51(4), 1209-1224 (2016-03-01)
Recent epidemiological evidence suggests that diabetes mellitus (DM) is a risk factor for Alzheimer's disease (AD). One of the pathological hallmarks of AD is hyperphosphorylated tau protein, which forms neurofibrillary tangles. Oxidative stress and the activation of inflammatory pathways are
Manju Kumari et al.
The Journal of clinical investigation, 126(8), 2839-2854 (2016-07-12)
The chronic inflammatory state that accompanies obesity is a major contributor to insulin resistance and other dysfunctional adaptations in adipose tissue. Cellular and secreted factors promote the inflammatory milieu of obesity, but the transcriptional pathways that drive these processes are
Ulises Urzúa et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
In middle-aged women, the decline of ovarian follicle reserve below a critical threshold marks menopause, leading to hormonal, inflammatory, and metabolic changes linked to disease. The highest incidence and mortality of sporadic ovarian cancer (OC) occur at post-menopause, while OC
Jennifer L Johnson et al.
Neuron, 104(4), 665-679 (2019-10-06)
In humans, disruption of nonsense-mediated decay (NMD) has been associated with neurodevelopmental disorders (NDDs) such as autism spectrum disorder and intellectual disability. However, the mechanism by which deficient NMD leads to neurodevelopmental dysfunction remains unknown, preventing development of targeted therapies.
Cara Skon-Hegg et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(1), 183-193 (2018-12-05)
Both common and rare genetic variants of laccase domain-containing 1 (LACC1, previously C13orf31) are associated with inflammatory bowel disease, leprosy, Behcet disease, and systemic juvenile idiopathic arthritis. However, the functional relevance of these variants is unclear. In this study, we