MCR4001FS1
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
CR40, filtration area 0.11 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.11 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millistak+® Pod-Tiefenfilter, CR40, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Materialien
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
1300-1700 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
CR40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen