Fortfahren mit
MAUF01005
MultiScreen® 96-Well-Ultrafiltrationsplatte mit Ultracel®-10-kD-Membran
Synonym(e):
96-well centrifuge concentrator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Material:
polypropylene plate, regenerated cellulose (RC), silicone O-ring (medical grade)
Pore size:
10 kDa NMWCO
Sterility:
non-sterile
€ 1.410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene plate, regenerated cellulose (RC), silicone O-ring (medical grade)
description
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
H
20.1 mm , without lid, 22.0 mm , with lid
L
127.8 mm
volume
0.5 mL
width
85.5 mm
pore size
10 kDa NMWCO
storage temp.
room temp
General description
Die MultiScreen® 96-Well-Ultrafiltrationsplatte mit Ultracel® Membranen (MultiScreen Ultrafiltrationsplatten) werden zum Verarbeiten von wässrigen biologischen Lösungen (0,1 bis 0,5 ml) eingesetzt. Die Ultrafiltrationsplatte wird nur im Zentrifugaldruckmodus verwendet und ist mit gängigen Schwenkwinkelrotoren für Zentrifugenmikrotiterplatten kompatibel. Sie passt in einen 96-Well-Mikrotiterplattenhalter für Ultrafiltrationssammlungen. Diese Platten wurden speziell für die Proteinentfernung vor der Probenanalyse und zur Probenaufreinigung, Konzentrierung und Entsalzung von biologischen Lösungen entwickelt. 
Reliability
The 96-well MultiScreen® filter plate incorporates Ultracel® -10 10,000 kDa nominal molecular weight limit regenerated cellulose ultrafiltration membrane for low-binding, high recovery results. It is designed for use with centrifugation and is compatible with standard microtiter plates, instrumentation, and liquid handling equipment.
MultiScreen® filter plate with Ultracel® -10 membrane is designed for low protein binding and high protein retention. The assay-grade plates meet stringent manufacturing release specifications and are lot tested for protein retention for >95% retention of cytochrome c (12,500 Daltons). They also offer high well-to-well uniformity of performance.
Versatile Operation
MultiScreen® filter plates with Ultracel® -10 membrane allow for processing and collection of sample volumes from 50 to 500 µL. They are compatible with a range of standard receiver 96-well microtiter plates including 300 µL, 700 µL deep well and 150 µL conical well.
Application
MultiScreen® 96-Well-Ultrafiltrationsplatte mit Ultracel® 10-kD-Membran eignet sich für Proteinkonzentrierung und Pufferaustausch mit hohem Durchsatz.
Physical form
Farbcode: Natur
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSRLN04MSRPN04MDRLN0410
description
-
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
description
pore size 0.45 μm, non-sterile
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
polypropylene plate, silicone O-ring (medical grade), regenerated cellulose (RC)
material
PTFE membrane, polyolefin copolymer plate, flat bottom wells
material
PTFE membrane, flat bottom wells, clear polyolefin copolymer plate
material
flat bottom wells, PTFE membrane, clear polyolefin copolymer plate
volume
0.5 mL
volume
-
volume
-
volume
-
H
20.1 mm , without lid, 22.0 mm , with lid
H
14.6 mm
H
14.6 mm
H
40.7 mm
description
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
description
Clear, Non-Sterile, Hydrophilic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 0.45 µm pore size memebrane, 0.5mL volume, Polyolefin copolymer device, 50 plates
description
Clear, Non-Sterile, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 0.45 µm pore size membrane, 0.5mL volume, Polyolefin copolymer device, 50 plates
description
Opaque, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophilic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the reasons for the incompatibility of using vacuum filtration with the MultiScreen plates # MAUF01005?
    1 answer
    1. The UF plate is not compatible with vacuum filtration because it does not generate sufficient transmembrane pressure to initiate flow.