MABX7132-10KC
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 1312
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
13G12
monoclonal
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2