Merck
MABT837
Sigma-Aldrich
Anti-LBPA-Antikörper, Klon 6C4
clone 6C4, from mouse
Synonym(e):
LBPA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C4, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bacterial ... Lbpa(61281717)
Allgemeine Beschreibung
Lyso-bis-Phosphatidsäure (LBPA, Lysobisphosphatidsäure, L(bis)PA) ist ein Lipid, das ausschließlich in späten Endosomen lokalisiert ist und als Marker für späte Endosome verwendet wird. Eines der charakteristischen Merkmale von späten Endosomen ist ein komplexes System von internen Membranen in dem Lumen, das eine große Menge der einzigartigen, schlecht abbaubaren LBPA enthält und deshalb eine spezialisierte Membrandomäne in Endosomen bildet. Späte Endosome fungieren nicht nur als Haupt-Proteinsortierungskompartiment, sondern auch als obligatorische Station für LDL und andere endozytosierte Liganden, die für den Abbau bestimmt sind. Forschung zeigt, dass LBPA-reiche Membranen in späten Endosomen den Cholesterintransport regulieren, vermutlich durch das Agieren als Sammlungs- und Verteilungsgerät. Die Erbkrankheit Niemann-Pick-Krankheit Typ C (NPC) ist durch sowohl lysosomale als auch endosomale Speicherstörungen charakterisiert. In Hautfibroblasten von NPC-Patienten wird eine Cholesterinanreicherung in Vesikeln mit den späten Endosommarkern LBPA und Rab7 festgestellt.
Spezifität
Das Zielmolekül ist nicht speziesspezifisch.
Klon 6C4 weist LBPA spezifisch nach, nicht jedoch PC, PE, SM, PS, CL, PI, Sul, Chol, Cer oder CE, die aus Babyhamsternieren(BHK)-Zelllipidextrakt aufgereinigt wurden (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Immunogen
Endosomale Membranen aus Babyhamsternierenfibroblasten (BHK), die Hamster-LBPA entsprechen.
Anwendung
Dieser Anti-LBPA-Antikörper, Klon 6C4 ist zur Verwendung in Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, ELISA und Dot Blot für den Nachweis von LBPA validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunzytochemische Analyse: 4,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wiesen LBPA in A431-, HUVEC- und NIH/3T3-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die späte Endosom-LBPA-Immunreaktivität durch fluoreszierende Immunzytochemie mit MLN64-überexprimierenden MCF7-Zellen nach (Alpy, F., et al. (2001). J Biol Chem. 276(6):4261-4269).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die späte Endosom-LBPA-Immunreaktivität in Hautfibroblasten aus gesunden Spendern sowie in Patienten mit Niemann–Pick-Krankheit Typ C (NPC) und Tay-Sachs-Syndrom durch fluoreszierende Immunzytochemie nach (Kobayahsi, T., et al. (1999). Nat Cell Biol. 1(2):113-118).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die späte Endosom-LBPA-Immunreaktivität in Babyhamsternieren (BHK)-Zellen durch fluoreszierende Immunzytochemie nach (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Analyse mittels Elektronenmikroskopie: Eine repräsentative Charge wies eine ähnliche zelluläre Verteilung von LBPA in Hautfibroblasten von Patienten mit autosomal-rezessiver Niemann–Pick-Krankheit Typ C (NPC) und Babyhamsternieren(BHK)-Zellen nach (Kobayahsi, T., et al. (1999). Nat Cell Biol. 1(2):113-118).
Elektronenmikroskop-Analyse: Eine repräsentative Charge wies spezifisch mit den späten Endosomen in Babyhamsternieren(BHK)-Zellen assoziierte LBPA-Immunreaktivität nach, nicht jedoch die lgp120-positiven Grenzmembranen derselben Endosome (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies mit Gesamtlipidextrakt aus Babyhamsternieren(BHK)-Zellen oder LBPA beschichtete Wells spezifisch nach, aber keine anderen aus BHK-Lipidextrakt aufgereinigten Lipide (PC, PE, SM, PS, CL oder PI) (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197)
Dot-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies auf eine HPTLC-Platte getupftes LBPA spezifisch nach, nicht jedoch andere Lipide (PC, PE, SM, PS, CL, PI, Sul, Chol, Cer, CE), die aus Babyhamsternieren(BHK)-Zelllipidextrakt aufgereinigt wurden (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: 4,0 µg/ml dieses Antikörpers färbten späte Endosome in HeLa-Zellen.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica Venugopal et al.
Scientific reports, 12(1), 16437-16437 (2022-10-01)
Sickle cell disease (SCD) is associated with altered plasma and erythrocyte lipid profiles. In a previous study, SCD mice with deficiency of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) were observed to have more severe anemia and increased sickling compared to control
Curtis B Read et al.
mBio, 13(6), e0296122-e0296122 (2022-11-22)
Anaplasma phagocytophilum is the etiologic agent of the emerging infection, granulocytic anaplasmosis. This obligate intracellular bacterium lives in a host cell-derived vacuole that receives membrane traffic from multiple organelles to fuel its proliferation and from which it must ultimately exit
Pia Hartwig et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
For many years, the biology of glycosphingolipids was elucidated with the help of glucosylceramide synthase (GCS) inhibitors such as 1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol (PDMP). Additionally, PDMP gained interest because of its chemosensitizing effects. Several studies have successfully combined PDMP and anti-cancer drugs in
Simon Zenke et al.
Nature communications, 13(1), 6459-6459 (2022-10-31)
Intercellular communication is crucial for collective regulation of cellular behaviors. While clustering T cells have been shown to mutually control the production of key communication signals, it is unclear whether they also jointly regulate their availability and degradation. Here we
Thach Tuan Pham et al.
Journal of extracellular vesicles, 12(8), e12354-e12354 (2023-08-09)
Extracellular vesicles (EVs) can be produced from red blood cells (RBCs) on a large scale and used to deliver therapeutic payloads efficiently. However, not much is known about the native biological properties of RBCEVs. Here, we demonstrate that RBCEVs are