MABT533
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 4A8.1
clone 4A8.1, from mouse
Synonym(e):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, CD31, EndoCAM, GPIIA′, PECA1, PECAM-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PECAM1(5175)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected PECAM-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PECAM-1 in 10 µg of THP-1 human acute monocytic leukemia cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1